Learn More
Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-194840 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
175 mL
225 mL
Länge (metrisch):
118 mm
137 mm
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 10350771
Marke: Falcon™ 352076
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind für Zentrifugation bis 7500 x g getestet.
  • Dichtungsschraubverschluss aus Polyethylen
  • Permanente Graduierungen
  • Max. RZB: 7500 x g
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert
Bestellinformation
48/Beutel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,4 in.
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 175 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Für volumetrische Präzision, Sterilität, Pyrogenität, steriles Verarbeiten von Flüssigkeiten
Enthält Permanente Graduierungen, Polystyren-Schraubverschlüsse mit Stopfendichtung
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 8
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 118 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 5,91 oz.
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 7500 × g