Learn More
Falcon™ Unbehandelte Gewebekulturflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10112732 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70 ml
250 ml
Packungsgröße:
200 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10112732
Marke: Falcon™ 353009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Oberfläche ähnelt der einer bakteriologischen Petrischale
  • Mit schrägen Schultern
  • Die Wachstumsoberfläche ist hydrophober als eine behandelte Oberfläche
  • Nicht-pyrogen und steril
  • Gefertigt aus durchsichtigem, nichtrecyceltem Polystyrol
  • Unter ISO 9002-zertifizierten Fertigungsbedingungen hergestellt
  • 100%ige Dichtheitsprüfung von spritzgegossenen Kolben; Volumetrische Teilungsgenauigkeit (±5 % des Volumens); Hohe Anforderungen an die Ebenheit der optischen Wachstumsoberfläche
  • Verschlusstypen: Steckverschlusskappen mit zwei Positionen für den Einsatz bei offener oder geschlossener Inkubation
  • Belüftete Kappen mit 0.2 μm-Membran für gleichmäßigen Gasaustausch und geringere Kontamination
  • Die starren phenolischen (ausgekleideten) Kappen drehen sich auf und gewährleisten eine besonders zuverlässige Flüssigkeits- und Gasabdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,36 oz.
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 70 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 200/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Nicht behandelt
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Verschlusskappe mit Dichtring