Learn More
Falcon™ Kunststoffprodukte für die In-vitro-Fertilisation: Runde Platten
FDA-zugelassene 510(k) medizinische Geräte
Marke: Falcon™ 353653
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2013 integrieren sie die Marken von Discovery Labware (z. B. Falcon™, Matrigel™ und BioCoatT™) in ihre wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Hinweis:Deckel von Falcon™ IVF-Produkten sind nicht als nichtembryotoxisch zertifiziert.
Durch Kultivierung von Mausembryonen auf Embryotoxizität getestet, sowohl in den Laborutensilien als auch in Medien, die 24 Stunden bei 37° C (98.6° F) in Kontakt mit den Laborutensilien waren
- Steril, nicht-pyrogenisch, gewebekulturbehandelte Platten und Schalen aus Polystyrol
- Die Laborutensilien sind “nicht toxisch”, wenn sie das Wachstum von ≥75 % der Embryonen auf das ausgeweitete bzw. geschlüpfte Blastozystenstadium unterstützen
- Transparent für optimalen Einblick während der routinemäßigen Beobachtung und Bearbeitung
60 mm Standardschalen
- Erhältlich mit oder ohne 2.45 cm2 mittlerem Well Nummerierte Wells und Kondensationsringe auf dem Deckel tragen dazu bei, eine Kreuzkontamination zwischen Wells zu verhindern Großes Schriftfeld ermöglicht eine einfache Beschriftung und Plattenidentifizierung
Bestellinformation
Zur Gewährleistung der Sterilität in Aufreißverpackung bereitgestellt. Schalen zu 20 Stück pro Hülle verpackt; Platten einzeln verpackt.
Spezifikation
2.89 cm2 | |
2,5 mL | |
20/Packung; 500/Karton | |
500/Karton | |
Steril |
Polystyrol | |
Schale | |
20/Packung | |
TC-behandelt |