Learn More
Falcon™ griffige Gewebekulturschalen
Die flachen, transparenten Polystyroloberflächen gewährleisten eine verzerrungsfreie mikroskopische Betrachtung der Zellen. Corning™ Falcon™ Griffige Gewebekulturschalen sind so konzipiert, dass sich die einzelnen Schalen oder kleine Schalenstapel besonders leicht anheben lassen.
Marke: Falcon™ 353001
153.64 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die gleichmäßige Oberflächenchemie entsteht durch Vakuum-Gasplasma-Behandlung und fördert die Zellhaftung.
- Bessere Handhabung kleiner Schalen durch das einzigartige Easy-Grip-Design
- Nicht-pyrogen
- Gammasterilisiert
- In medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
- Reines Polystyrol, Kristallklasse
Bestellinformation
Verpackung: 20 pro Beutel (25 Beutel pro Karton).
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
3 ml (Well) | |
11,78 cm2 | |
Rund | |
Zellkultur | |
2,5 bis 3 ml | |
500/Karton | |
11,05 mm |
Ja | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
Deckel | |
20/Packung | |
40,28 mm |