Learn More
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol sind einzeln verpackt in thermogeformten, vollständig aus Kunststoff bestehenden Advantage™ Verpackungen.
Marke: Falcon™ 357525
93.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ulliDie besondere Ausrichtung ermöglicht es, die Graduierung vor dem vollständigen Entfernen der Verpackung in den Sichtbereich zu bringen/liliDie Innenoberfläche verhindert die Bildung von Menisken und reduziert so Lesefehler/liliGenauigkeit der Pipetten-Gesamtabgabe plusmn;3 %, mit einem Variationskoeffizienten von 1,5 %/liliNegative Graduierungen sorgen für zusätzliche Kapazität/liliStopfen aus Polyesterfaser verhindert Überfüllung/liliOhne Vergrößerungsstreifen/liliDie Farbkodierung auf der Verpackung und den Ausblasringen ermöglicht eine einfache Identifizierung der Größe/liliEinzeln verpacktnbsp;/li/ulbEinfach zu bedienen/bulliDie BD Falcon Pipetten wurden entwickelt, um Ihre Arbeit zu vereinfachen. Die Pipetten sind mit großen, kontrastreichen Ziffern versehen, die auch unter der Abzugshaube ein problemloses Ablesen von Messwerten ermöglichen. Negative und umgekehrte Skalen ermöglichen ein höheres Volumen und ein problemloses dispensieren von Flüssigkeitsmengen./li/ulbBiokompatibel/bulliDie ausgewählten Materialien wurden intensiven Toxizitätstests entsprechend dem US-Arzneibuchs (USP) unterzogen, um sicherzustellen, dass die Produkte keine bioaktiven Substanzen in Konzentrationen enthalten, die sich verfälschend auf biologische Experimente auswirken könnten./li/ulbBreite Pipettenauswahl/bulliEs steht ein umfassendes Sortiment von verschiedenen Größen und Formen zur Verfügung, auch Größen von 1 bis 100 ml. Auch platzsparende kurze und längere Formen sind lieferbar. Somit ergibt sich eine maximale Auswahl und Flexibilität. BD Falcon Pipetten gibt es als serologische Pipetten, Ansaugpipetten und Transferpipetten./liliDie Skala der innovativen BD Falcon 100 ml-Pipette reicht bis 115 ml und ermöglicht so das Pipettieren größerer Volumen. Das einzigartige Stufendesign ermöglicht einen problemlosen, aseptischen Zugang zu Gefäßen mit schmalem Hals wie Kolben und Röhrchen und verhindert Schaumbildung und Beschädigung von Zellen./li/ulBestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Spezifikation
±3 % | |
Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR | |
Polystyrol | |
Ja | |
7 ml | |
Standard | |
Einzeln verpackt | |
25 ml | |
Ja |
Ja | |
1,5 % | |
Steril | |
0.25 ml | |
200 | |
±2 % | |
Violett | |
Serologische Pipette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen