Learn More
Falcon™ serologische Einwegpipetten aus Polystyrol
Mit außergewöhnlich scharfen, dunklen, leicht ablesbaren Aufdrucken mit umgekehrter und negativer Graduierung. Corning™ Falcon™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol sind einzeln verpackt in thermogeformten, vollständig aus Kunststoff bestehenden Advantage™ Verpackungen.
Marke: Falcon™ 357550
84.89 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einzeln verpackt in thermogeformter Verpackung aus Papier/Kunststoff
- Durch eine spezielle Markierung für die Ausrichtung der Skala können die Graduierungen vor einem vollständigen Entfernen der Verpackung gesehen werden
- Innenseite wirkt der Entstehung eines Meniskus entgegen, wodurch Ablesefehler vermindert werden. Gesamtdosiergenauigkeit der Pipetten liegt bei ±3 % mit einem Variationskoeffizienten 1.5 %
- Negative Graduierungen für zusätzliche Kapazitäten
- Stopfen aus Polyesterfaser hilft beim Vermeiden von Überfüllungen
- Ohne Vergrößerungsstreifen
- Farbcodierung der Verpackung und der Ausblasringe ermöglicht eine einfache Unterscheidung der verschiedenen Größen
- Einfache Handhabung
- BD Falcon Pipetten wurden für eine Vereinfachung der Pipettierarbeiten entwickelt. Die Pipetten sind mit großen, kontrastreichen Ziffern versehen, die auch unter der Abzugshaube ein problemloses Ablesen von Messwerten ermöglichen. Negative und umgekehrte Graduierungen ermöglichen ein erhöhtes Volumen und vereinfachen das Dosieren von Flüssigkeiten.
- Biokompatibel
- Harze werden durch eine große Vielzahl an Toxizitätstests der U.S. Pharmacopoeia (USP) ausgesucht, um sicherzustellen, dass die Produkte keine Konzentrationen bioaktiver Substanzen beinhalten, die sich möglicherweise auf biologische Experimente auswirken könnten.
- Große Pipettenauswahl
- Ein weitläufiges Angebot an Größen und Arten mit Größen von 1 bis 100 ml und platzsparenden und verlängerten Pipetten verbessert Auswahl und Flexibilität. BD Falcon Pipetten sind als serologische, Ansaug- und Transferpipetten lieferbar.
- Die innovative BD Falcon 100 ml-Pipette besitzt eine graduierte Kapazität von bis zu 115 ml für das Pipettieren großer Volumen. Das einzigartige Stufendesign ermöglicht einen problemlosen, aseptischen Zugang zu Gefäßen mit schmalem Hals wie Kolben und Röhrchen und verhindert Schaumbildung und Beschädigung von Zellen.
Bestellinformation
Es sind vier Arten von kontaminationsbeständigen Packungen lieferbar: einzeln in thermogeformtem Papier/Kunststoff verpackt, einzeln in thermogeformtem Vollkunststoff verpackt, Multipacks in Beuteln sowie Großpackungen
Spezifikation
±3 % | |
Nicht-pyrogen, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR | |
Polystyrol | |
Für die Verwendung mit Gewebekulturen oder sonstigen nicht-toxischen Lösungen | |
1 ml | |
100 | |
±2 % | |
1,6 oz. | |
50 ml | |
Ja |
Ja | |
1,5 % | |
Steril | |
Ja | |
10 ml | |
Standard | |
Einzeln verpackt | |
Schwarz | |
Serologische Pipette |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen