Learn More
Falcon™ Begleitplatten für Zellkultureinsätze
Die Ein-Wege-Konstruktion aus Labyrinthdeckel und Kondensationsringen mindert Verdunstung und Verunreinigung. Corning™ Falcon™ Begleitplatten für Zellkultureinsätze wurden speziell für den Einsatz mit Falcon oder Corning™ BioCoat™ Zellkultureinsätzen entwickelt.
166.76 € - 185.41 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wellanzahl | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Wellanzahl | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10389270
|
Falcon™
353503 |
3,8 cm2 | 1,4 bis 2,3 ml | 12 | 2,3 ml (Well) |
166.76 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10386881
|
Falcon™
353502 |
9,6 cm2 | 2,7 bis 3,2 ml | 6 | 3,2 ml (Well) |
185.41 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
- Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
- Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
- Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
- Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
- Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
- Pfade für die Stammzelldifferenzierung
- Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
- Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
- Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS:
Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren. Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
Spezifikation
Ja | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
Zellkultur-Einsätze | |
1/Packung |
Durchsichtig | |
Steril | |
Multi-Well-Einsatzsystem | |
50/Karton |