Learn More
Falcon™ Zellschaber
Zur Gewährleistung eines maximalen Zugangs zur Wachstumsoberfläche. Corning™ Falcon™ Zellschaber zeichnen sich durch ihre hervorragende Schabewirkung in Schalen, Platten und Kolben aus.
Marke: Falcon™ 353089
Beschreibung
- Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Kulturgefäßen
- Uneingeschränkt konforme Klingenstifte aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ermöglichen verschiedene Winkel zur Entfernung von Zellen auf der gesamten Kulturoberfläche.
- Der quer gerippte Handgriff aus Polystyrol sorgt dank besonderer Festigkeit für eine bessere Kontrolle bei der Abschabung der Zellen.
- Die flexible Verbindung zwischen Klinge und Griff erleichtert den Zugang zu Kolben- oder Rollerflaschenhälsen.
- Lieferbar in vier Größen, für die verschiedensten Anforderungen im Labor
- Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Bestellinformation
Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Spezifikation
1.18 Zoll | |
Für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen, 25 cm&Sup2; große Kolben | |
25 cm | |
100/Karton | |
Konforme TPE-Klinge und biegesteifer, quergeriffelter Griff aus Polystyren |
3 cm | |
10 in. | |
1/Packung | |
Zellschaber | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10624066 | Qualitätsbescheinigung | 04/03/2025 | 353089 |
27623004 | Qualitätsbescheinigung | 07/10/2024 | 353089 |
20622059 | Qualitätsbescheinigung | 19/12/2023 | 353089 |
27623004 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2024 | 353089 |
20622059 | Konformitätsbescheinigung | 06/06/2023 | 353089 |