Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke:  Falcon™ 353102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10289270
  • 351.20 € / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
  • Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
  • Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
  • Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
  • Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.2 cm2
1,6 x 106 Poren/cm2
Transparente Membran
23.1 mm
48/Karton
TC-behandelt
6
PET
1 μm
6-Well-Platte
6/Packung
TC-behandelt
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4350047 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/04/2025 Catalog Number353102
Chargennummer4176006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/08/2024 Catalog Number353102
Chargennummer3318007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/05/2024 Catalog Number353102
Chargennummer4122022 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number353102
Chargennummer3341008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number353102
Name des Produkts
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 6-Mikrotiterplatten > Für 6 Well-Platten; Oberfläche: 4.2 cm2; Porengröße: 1 um; Membrandurchmesser: 23.1 mm; transparent