Learn More
Falcon™ Zellkultureinsätze Für Verwendung mit 12-Mikrotiterplatten
Zellkulturen auf permeablen Trägern ergeben eine größere morphologische und/oder physiologische Differenzierung vieler Zelltypen.
Marke: Falcon™ 353103
Beschreibung
Für einen unabhängigen Zugriff auf die basolateralen und apikalen Domänen der Polarzellen. Kernspurgeätzte Membranen aus Polyethylenterephthalat (PET) verfügen über einzelne, zylindrische Poren und sind für das Zellwachstum beidseitig gewebekulturbehandelt. Das PET-Gehäuse ist nicht gewebekulturbehandelt, um das Zellwachstum an den Seitenwänden des Einsatzes zu begrenzen.
- Durchscheinende Membranen für Porengrößen von 0.4 und 3.0 μm besitzen eine hohe Porendichte (HD) und werden für Transportstudien empfohlen
- Transparente Membranen werden zur Visualisierung von lebenden Zellen mittels Lichtmikroskopie empfohlen
- Flansche am Einsatzrand erleichtern die Handhabung
- Gammasterilisiert
Für beste Ergebnisse wird die Verwendung von gewebekulturbehandelten Falcon Companion Platten empfohlen
Transportstudien, Immunzytochemie, Elektronenmikroskopie, Migration und Invasion sowie Co-Kulturen.
Bestellinformation
Einzeln verpackt in farbcodierte medizinische Aufreißbeutel
Spezifikation
0.9 cm2 | |
1,6 x 106 Poren/cm2 | |
Transparente Membranen | |
10.5 mm | |
48/Karton | |
TC-behandelt | |
12 |
PET | |
1 μm | |
12-Well-Platte | |
1/Packung | |
TC-behandelt | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
4351005 | Qualitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 353103 |
4193014 | Qualitätsbescheinigung | 09/11/2024 | 353103 |
4007088 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 353103 |
3316013 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 353103 |
4007088 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 353103 |