Learn More
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben
BIOPHARMA
Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Falcon™ bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Die Oberfläche ist hydrophob.
Marke:  Falcon™ 351058
129.96 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10432141
  • 136.80 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese bakteriologische Petrischalen werden nicht für die Zellanhaftung gewebekulturbehandelt; für Anwendungen, bei denen die Zellanhaftung nicht erwünscht ist. Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol für optische Klarheit. Oberfläche ist hydrophob.
  • Flache, verzerrungsfreie Optik
  • Die Deckel mit Lüftung ermöglichen optimalen Gasaustausch
  • Stapelringe vereinfachen Handhabung und Stapelung
  • Der mattierte Ring erleichtert die Handhabung der Schale (durch den Ring kann die Schale ohne versehentliches Abnehmen des Deckels angehoben werden, dadurch ist ein aseptischer Umgang gegeben)
  • Pyrogenfrei
  • Verpackung in medizinischen Aufreißbeuteln
  • Die langlebige Konstruktion ermöglicht einen sicheren Umgang mit den Schalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
151 cm2
Polystyrol
Unbehandelt
100/Karton
15 mm
Ja
Steril
Zellkultur-Petrischale
10/Packung
150 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4297250 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number351058
Chargennummer4226065 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/03/2025 Catalog Number351058
Chargennummer4218366 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog Number351058
Chargennummer4155550 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number351058
Chargennummer4157638 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number351058
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ dicht schließende Deckelscheiben > 150 mm; Standard