Learn More
Falcon™ 96-Well-Assay-Platten
Farbe:Transparent; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke: Falcon™ 353910
121.18 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Standardmäßig unbehandelte Polystyrolplatten sind hydrophob
- Griffige gezahnte Basis (nur an langen Seiten), kompatibel mit menschlichen und Roboterhänden
- Alphanumerisches Notationssystem zur Identifizierung von Wells
- Erfüllt die ANSI/SBS-Standardabmessungen für Mikrotiterplatten
- Nicht pyrogen
- Praktische, aufschraubbare Verpackung in medizinischer Art für die individuelle Produktpräsentation
Spezifikation
Standard | |
0,35 cm2 | |
Nicht behandelt | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Runder Boden (U-Well) | |
5/Packung |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
50/Karton | |
50/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen