Learn More
Falcon™ FlouroBlok™ 96-Well HTS-Einsatzsysteme
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-154629 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Porengröße:
3 μm
8 μm
Menge:
1/Karton
5/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10316182
Marke: Falcon™ 351161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vereinfacht die Erkennung von migrierenden fluoreszenzmarkierten Zellen. Corning™ Falcon™ FluoroBlok™96 -Well-HTS-Einsatzssysteme sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet, die die Lichttransmission innerhalb einer Reichweite von 400 bis 700 nm blockiert.
  • Homogenes Fluoreszenz-Assay-System
  • Erfassen von Daten ohne Waschen von Platten, Zellschabung und Zählung
  • Aufzeichnen von Zellmigration oder Bioverfügbarkeit in Echtzeit ohne Demontage oder Zerstörung des Einsatzes
  • Jeder Einsatz ist mit einer Fluoreszenz-blockierenden Corning-Fluoroblok-Membran ausgestattet
  • Migrierte Zellen unter der Membran sind leicht mit einem Lumineszenz-Plattenlesegerät nachzuweisen, während die verbleibenden oberhalb der Membran “unsichtbar” gemacht werden
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
Bestellinformation
Erhältlich mit Porengrößen von 3 und 8 μm. Einteiliges 96 Multiwell-Einsatzsystem (Einsatzplatte, 24 Well-Mikrotiterplatte oder Zuführungstablett mit einem Well und Deckel) oder individuelle 24 Well-Zellkultureinsätze.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.08 cm2
Membran PET
Array 8 x 12
Porengröße 3 μm
Farbe Schwarz
Produkttyp FluoroBlok™ HTS 96-Well Multiwell Durchlässiges Trägersystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenz-Plattenleser oder invertiertes Fluoreszenzmikroskop
Material PET
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Enthält Einsatzplatte mit quadratischer Vertiefung, quadratischer 96-Well mit flachem Boden und Deckel
Anzahl pro Karton 1/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Karton