Learn More
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
BIOPHARMA
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Marke:  Falcon™ 352095
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10263041
  • 183.51 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Blaue kuppelförmige Dichtungsverschlüsse (Gewinde ausschließlich für Corning Falcon-Röhrchen geeignet). 14-959-53A wird mit einem Gestell geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen in der Molekularbiologie, einschließlich der Konzentration von Bakterien zur DNA-Isolation, Aufreinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren, Probenaufbewahrung (Umgebungstemperatur von -4 bis +60 °C) und zur Zentrifugation von Präzipitaten.
  • Dunkelblaue Graduierung in Schritten von 0.5 ml sind bei klaren oder trüben Proben sichtbar
  • Lösungsmittelbeständiger weißer Beschriftungsbereich
  • Sterilisiert durch Gammastrahlen, nicht pyrogen
  • Mit 20 mm großen kuppelförmigen Dichtverschlüssen aus HDPE für eine positive Dichtung über den gesamten Umfang
Klares Polypropylen
  • Beständig gegenüber Alkoholen und milden organischen Lösungsmitteln (nicht empfohlen für Extraktionsverfahren)
  • Durchsichtige Wand für gute Sicht
  • Beständig von -80 bis +121 °C
  • (Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 12,000 x g RZB
Polystyrol
  • Optisch klar zum einfachen Betrachten der Probe
  • Beständig von 4 bis 60 °C (39 bis 140 °F)
  • Widerstandsfähig gegenüber Zentrifugalkräften bis 1800 x g RZB
Bestellinformation
Lieferbar in Beuteln oder recycelbaren Gestellen aus Polystyrol.
Compliance
Fertigung gemäß ISO 9001:2000 und FDA Quality System Regulation in Kapitel 1, Titel 21, Abschnitt 820 der CFR. Medizinprodukt der Klasse I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2000, FDA, CFR
Blau
Klar
Polystyrol
500
Großpackung
Konisch
0,507 oz.
Gewölbter Schraubverschluss mit Dichtung
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Polyethylen
0,7 in.
15 ml
Für volumetrische Präzision, Sterilität, Pyrogenität, steriles Verarbeiten von Flüssigkeiten
50
Steril
120 mm
Konisch
Weiße Beschriftungsfläche
Ja
1800 × g