missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Werkskalibrierschein für 3 Temperaturen (37/52/70°C), für Un30Pa

Artikelnummer. 16324397 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16324397

Marke: Memmert™ UN30paD00126

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Memmert™ Kalibrierzertifikat mit einem einzigen Messpunkt ist für drei Temperaturen.

  • Werkskalibrierschein für 3 Temperaturen: +37 °C, +52 °C, +70 °C
  • Standardwerkskalibrierschein (Messpunkt Kammermitte) bei +80 °C

Spezifikation

Beschreibung Messpunkt Kammermitte
Kalibrierungsart Zertifikat zu 3 Temperaturen
Produkttyp Standardwerkskalibrierungszertifikat
Zur Verwendung mit (Anwendung) 37 °C, 52 °C, 70 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt