Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF30plus
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
Marke: Memmert™ UF30plusD00128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Auf drei Temperaturwerte: 100 °C, 160 °C und 220 °C
Spezifikation
UF30plus Ofen | |
Messstelle Schrankmitte | |
Zertifikat zu 3 Temperaturen | |
Standardwerkskalibrierungszertifikat |