missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF110

Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.

Marke:  Memmert™ UF110D00128

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg

Artikelnummer. 17518915

  • 336.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

  • Auf drei Temperaturwerte: 100 °C, 160 °C und 220 °C
Spezifikation

Spezifikation

UF110 Ofen
Messstelle Schrankmitte
Standardwerkskalibrierungszertifikat
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote