missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Factor IX Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-98270JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Factor IX Polyclonal specifically detects Factor IX in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| Factor IX | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Christmas factor, coagulation factor IX, EC 3.4.21, EC 3.4.21.22, factor 9, FIX, HEMB, MGC129641, MGC129642, plasma thromboplastic component, Plasma thromboplastin component, PTC | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Factor IX (P16294; Met1-Thr471). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 2158 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur