Learn More
3M™ Gesichtsschutz, Polycarbonat, transparent, 5F-11, je 10/Karton
Artikelnummer. 15170229
Der 3M™ Gesichtsschutz 5F-11 entspricht unserer optischen Klasse 1, transparente, gebogene Polycarbonat-Gesichtsmaske mit Anti-Beschlag- und Anti-Kratzbeschichtung. Er ist kompatibel mit dem 3M™ V5 Gesichtsschutzsystem für die Montage auf Hartschalenkopfbedeckungen der 3M™ Serie G3000 oder G22.
  • 3M™ Gesichtsschutz, zertifiziert nach EN 166:2001
  • Bietet Schutz vor sekundärem Schweißlicht
  • Beschlagfrei und kratzfest beschichtet, optische Klasse 1, transparente, gebogener Polycarbonat-Gesichtsschutz
  • Passend für 3M™ Hartschalenkopfbedeckungen der Serie G3000 oder G22 mit 3M™ V5 Befestigungssystem für Gesichtsschütze
  • Die Einrastfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung mit dem Gesichtsschutzhalter
  • Mittlere Energiebelastung, Klasse B
  • Visier der optischen Klasse 1, geringe Energiebelastung, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Produkttyp Gesichtsschutz
Material Polycarbonat