Learn More
Ekastu Safety™ Atemschutzmaske
Bietet Schutz vor feinen inerten Partikeln bis zum 4.5-fachen NPF-Wert Die EKASTU Safety™ Mandil FFP1 Filter-Gesichtsmaske ist in der Originalverpackung fünf Jahre lang haltbar.
Marke: Ekastu Safety™ 411110
Beschreibung
- Mit farbcodiertem Nasenbügel
- Nasenbereich mit Schaumstoffpolster für Komfort
- Zum Schutz vor feinen inerten Partikeln bis zum 4.5-fachen NPF-Wert
- Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP1 NR
- Spezielles Design für Träger von EKASTU-Brillen und -Schutzbrillen
- In Originalverpackung: 5 Jahre Haltbarkeit
- 12 Stück pro Packung
Spezifikation
Weiß | |
DIN EN 149:2001 FFP1 NR | |
Ja |
Standard | |
Filterklasse DIN EN 149: 2001 FFP1 NR | |
Schutz gegen feine inerte Partikel |