Learn More
Dräger™ Gesichtsmaske R52850 Vollsicht Panorama Nova RA
Die Vollsicht Panorama Nova RA eignet sich ideal für Anwendungen mit gefährlichen Materialien, Unabhängigkeit von der Umgebungsluft und wenn Schutz der Atemwege und Augen erforderlich ist. Entwickelt für den Einsatz mit der Rd40-Filterserie mit RA-Anschluss. Filter müssen separat erworben werden.
Marke: Dräger™ R52850
Beschreibung
- Vollmaske
- Anschlüsse aus Edelstahl
- Rd40-Standard-Gewindeanschluss
- Beschlagfreies Visier
- Maskengehäuse aus EPDM, Visier aus Polycarbonat
- Kann bei hohen und niedrigen Temperaturen verwendet werden
- Bequeme Passform – für die meisten Gesichtsformen geeignet
- 180° Weitwinkel-Sichtscheibe und uneingeschränktes Sichtfeld
Spezifikation
EN 136 Klasse 3 (CE-Zeichen), DIN 58610, NIOSH, AS/NZS (je nach Variante) | |
Rd40, rundes Gewinde x 1/7 in. | |
Maskenkörper: EPDM, Visier: Polycarbonat |
Schwarz | |
Vollgesichts-Atemschutzgerät |