Learn More
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze Artikelnummer.: 12707196
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze
BIOPHARMA
Product Code. 12707196
Klein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Artikelnummer. 12707196
Marke: Nitritex™ BDCHTS
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der BioClean-D™ Overall mit Kapuze ist ein Einwegartikel mit Reißverschluss vorne, Schutzklappe, elastischer Kapuze, Rücken, Bündchen an Handgelenken und Knöcheln sowie Daumenschlaufen für sicheren Halt. Der BioClean-D Overall bietet außergewöhnlichen Komfort und Schutz, selbst beim Umgang mit Zytostatika
  • Fusselarm und aus strapazierfähigem CleanToug™-Material
  • Daumenschlaufen für sicheren Halt
  • Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckung
  • Elastische Haube, Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Getestet mit Permeationsstandard ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe Klein
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Sterilität Unsteril
Widerstand IPA
Rückenausführung Elastisch
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008.
Beschreibung Reißverschluss vorne mit Klappdeckel, elastischer Kapuze, Rücken, Bündchen und Knöcheln
Größe (metrisch) Brustkorb 838,2 bis 914,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Show More Show Less
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer24-2947 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Chargennummer24-2810 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Chargennummer24-2801 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Chargennummer24-2018 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Chargennummer24-1802 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberBDCHT-S
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Nitritex™ Schutzanzüge aus Stoff, mit Kapuze >