Learn More
Eppendorf™ F2.0-Modell ThermoMixer™
Entwickelt für das Mischen und Heizen etablierter Routineanwendungen. Der Eppendorf™ ThermoMixer™ Modell F2.0 ist mit einem festen Block für Röhrchen mit 2.0 ml und Platten ausgestattet.
Marke: Eppendorf™ 5387000013
2402.26 EUR gültig bis 2024-12-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21633" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit dem optionalen beheizten Eppendorf ThermoTop Deckel kann die Kondensatbildung in kleinen Gefäßen verhindert werden
- Heizen und Mischen in 2.0 ml-Reaktionsgefäßen
- Effizientes Mischen bis 1,500 U/min
- Hervorragende Ergebnisse mit 2DMix-Steuertechnologie bei ausgezeichneter Mischleistung
- Die Technologie zur Verhinderung von Verschüttungen schützt den Deckel vor Feuchtigkeit und vor Kreuzkontaminationen
- Kompatibel mit Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) für kondensationsfreie Probenhandhabung
- Belegte Temperaturtasten (37 °C, 42 °C, 56 °C und 95 °C) für einfaches und intuitives Arbeiten
- Kurze Wartezeiten durch sehr schnelle Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 13 °C/min
- Eppendorf PhysioCare Concept für ergonomisches Arbeiten
Spezifikation
Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C. | |
Thermoblock 24 x 2 ml, EU | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
170 mm | |
304 mm | |
50 bis 60 Hz | |
300 bis 1.500 U/min |
1 bis 100 °C | |
220 bis 240 V | |
ThermoMixer F2.0 | |
206 mm | |
Verwendet für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden | |
USB-Schnittstelle | |
1.500 U/min |