Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit festgelegtem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15581915
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15581915
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 4651200N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mit der renommierten ClipTip Technologie, die beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen nahezu keinen Kraftaufwand erfordert, eignen sich die Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Pipetten mit festgelegtem Volumen hervorragend für die Verwendung in vorgegebenen Arbeitsabläufen.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.
Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Fühlen Sie den Unterschied.
Geringer Kraftaufwand zum Aufsetzen der Spitzen auf die Pipette
Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
Weniger Risiko nicht festsitzender oder undichter Spitzen
Einmal aufgesetzt, schließen ClipTip Pipettenspitzen sicher und dicht. Das ClipTip Pipettiersystem bleibt abgedichtet, bis Sie sich entscheiden, die Spitzen abzuwerfen – selbst bei den komplexesten Anwendungen, einschließlich Kontakt mit mehreren Spitzen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren bei jedem Anwender
Hochwertigere Ergebnisse und effizientere Forschungsarbeit.
Weitere Informationen
Moderne Ergonomie
Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Fehlbelastung (RSI-Syndrom).
Sichere Volumensperre
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die sichere Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um das Volumen einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um das gewählte Volumen mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, was die Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angenehm macht und eine Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettierzyklen ermöglicht.
Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0.1 - 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 - 10 μl-Modelle optimieren die Leistung bei kleinvolumigen Anwendungen.
Große Auswahl an ClipTip Pipettenspitzen
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12.5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1000 μl
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatible Spitzen ClipTip 20
Beschreibung F1-ClipTip Festvolumen
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 20 μl
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.