Learn More
Eppendorf™ F1.5-Modell ThermoMixer™
Dieser Thermocycler eignet sich für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden. Der Eppendorf™ ThermoMixer™ Modell F1.5 ist mit einem festen Block für Röhrchen 0.5/1.5/2.0 ml und Platten ausgestattet. Mit dem beheizten Deckel Eppendorf ThermoTop (optional) kann die Kondensatbildung in kleinen Gefäßen verhindert werden.
Marke:  Eppendorf™ 5385000016
3269.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13508470
  • 3448.74 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Technologie zur Verhinderung von Verschüttungen schützt den Deckel vor Feuchtigkeit und vor Kreuzkontaminationen
  • Heizen und Mischen in0.5/1.5/2.0 ml-Reaktionsgefäßen (F0.5/F1.5/F2.0) oder Platten (FP)
  • Bis 1,500 U/min (F1.5/F2.0) oder 2,000 U/min (F0.5/FP) zur wirksamen Probenmischung
  • Hervorragende Ergebnisse mit 2DMix-Steuertechnologie bei ausgezeichneter Mischleistung
  • Belegte Temperaturtasten (37, 42, 56 und95 °C) für einfaches und intuitives Arbeiten
  • Kurze Wartezeiten durch sehr schnelle Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 18 °C/min
  • Eppendorf PhysioCare Concept für ergonomisches Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Max. ±0,5 °C bei 20 bis 45 °C.
Mit Platten-Smartblock
220 bis 240 V, 50/60 Hz, 200 W
170 mm
304 mm
50 bis 60 Hz
300 bis 1.500 U/min
1 bis 100 °C
220 bis 240 V
ThermoMixer F1.5
206 mm
Verwendet für die Transformation von Bakterienstämmen und Plasmiden
USB-Schnittstelle
1.500 U/min