Learn More
Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate mit Luftkompressor der F-Serie
Erfordert sehr wenig Platz im Labor und ist sehr günstig in der Anschaffung. . Julabo™ Kälte-Umwälzthermostate der F-Serie mit Luftkompressor sind eine tolle Art, teure Systeme zu ersetzen, die laufendes Leitungswasser benötigen und ideal für grundlegende Kühlaufgaben.
2970.00 € - 5055.00 €
Spezifikation
Kältemittel | R134A. |
---|---|
Temperaturgenauigkeit | ±0.5 °C |
Temperaturstabilität | ±0,5 °C |
Spannung | 115/230 V |
Frequenz | 60 Hz |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kühlleistung | Kapazität (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kühlleistung | Kapazität (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11994858
|
Julabo™
9620025 |
-10°C bis +40 °C | 0,09 kW bei –5 °C, 0,18 kW bei 0 °C, 0,21 kW bei 5 °C, 0,22 kW bei 10 °C, 0,25 kW bei 20 °C (Medium | 2,6 L | 15 l/min. |
2970.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15194342
|
Julabo™
9620050 |
0 °C bis 40 °C | 0,25 kW bei 0 °C, 0,3 kW bei 5 °C, 0,4 kW bei 10 °C, 0,5 kW bei 20 °C (Medium Ethanol) | 7,5 L | 24 l/min |
4050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15214373
|
Julabo™
9620100 |
0 °C bis 40 °C | 0,35 kW bei 0 °C, 0,55 kW bei 5 °C, 0,7 kW bei 10 °C, 1 kW bei 20 °C (Medium Ethanol) | 9,5 L | 23 l/min |
5055.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Umweltfreundlicher Betrieb durch niedrigen Energieverbrauch
- Kompaktes Design
- Spritzgeschützte Membrantastatur mit LED-Temperaturanzeige
- Das Befüllen und Entleeren ist schnell und einfach
- Füllstandsanzeige
- Verwendung mit Wasser, Wasser/Glykol, Julabo Thermal G
Spezifikation
R134A. | |
±0,5 °C | |
60 Hz |
±0.5 °C | |
115/230 V |