Learn More
Greiner Bio-One Zellkultur Microplatte, 96-well, PS, F-Boden (Kaminform), CELLSTAR™ TC, Abdeckplatte mit Kondensationsringen
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Transparent
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
32 Stück
40 Stück
Description
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 9001 |
| Zertifiziert | Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Kulturfläche | 34 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Show More |