Learn More
Greiner Bio-One Zellkultur Microplatte, 96-well, PS, F-Boden (Kaminform), CELLSTAR™ TC, Abdeckplatte mit Kondensationsringen
Die Wells sind in Kaminform angeordnet, sodass jede Vertiefung für sich steht. Greiner Bio One™ 96-Well Assay-Mikrotiterplatten mit F-Boden sind aus Polystyrol hergestellt, einem hochtransparenten Polymer mit ausgezeichneten optischen Eigenschaften. Seine Fähigkeit, Biomoleküle wie zum Beispiel Proteine zu binden, macht Polystyrol zudem ideal für die Arbeit mit Zellkulturen.
Marke: Greiner Bio-One 655076
100.20 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24150" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen (0.003 EU/ml) und regelmäßig mit einem von der FDA zugelassenen kinetischen turbidimetrischen LAL-Test (Limulus Amoebocyte Assay) getestet
- Hergestellt aus laugengeprüften Rohstoffen
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Standard | |
34 mm2 | |
Schwarz | |
96 | |
Unsteril | |
392 μl | |
Ja | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
Ja | |
Schwarz | |
5 mm |
Frei von RNase, DNase und menschlicher DNA | |
Ohne Deckel | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
25 bis 34 μl | |
FLUOTRAC 200 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
-20°bis +60 °C | |
40 Packung | |
-20 bis +60 °C | |
11.5 mm |