Learn More
Biochrom EZ Read 400 Microplate Reader
Beschreibung
EZ Read 400 ist ein einfaches und robustes Mikrotiterplatten-Lesegerät, das sich ideal für Labore eignet, die ein zuverlässiges Modell für ihre routinemäßigen Absorptions-Assays benötigen.
Die EZ Read 400 Mikrotiterplatten-Lesegeräte werden PC-gesteuert, indem die neue, intuitive Galapagos Software von Biochrom zur Vereinfachung der Datenerfassung und -analyse verwendet wird.
EZ Read 400 ELISA und EZ Read 800 Mikrotiterplatten-Lesegerät für Forschungszwecke
- Misst 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem, rundem und V-Boden und Stripwells mit standardmäßigen ANSI SBS-Fußabdrücken werden gemessen
- Genaue Messungen durch automatische Lampenkalibrierung vor jedem Messwert
- USB 2.0-PC-Anschluss
- Interferenzfilter für die Wellenlängenauswahl
- Sichtbarer Bereich (400 bis 750 nm)
EZ Read 400 ist in zwei anwendungsorientierten Modellen erhältlich:
- EZ Read 400 ELISA ist ein spezieller ELISA-Reader. Im Lieferumfang sind 4 Filter enthalten, die zur Messung der meisten ELISA-Assays verwendet werden können (405, 450, 492 und 620 nm)
- ELISA Assay-Substrat
- NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
- OPD verwenden Filter 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 620 nm
- ELISA Assay-Substrat
- EZ Read 400 Research bietet Vielseitigkeit, indem es seine Anwendungskapazität auf Masern-Gtotale-Protein-, Zellproliferationsassays und ELISA-Assays erweitert. Enthält 6Filter zur Messung von ELISA, Protein- und Zellproliferationsassays insgesamt (405, 450, 492, 562, 570, 595, 620 und 650 nm)
- ELISA Assay-Substrat
- NPP, ABTS verwenden Filter 405 nm
- OPD verwenden Filter 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 620 nm
- Gesamt-Protein-Assays
- Bradford verwenden Filter 595 nm
- BCA verwenden Filter 562 nm
- Lowry verwenden Filter 450 nm
- Referenzwellenlänge Filter 650 nm
- Zellproliferation/Viabilitätsassays
- MTT verwenden Filter 570 nm
- XTT verwenden Filter 492 nm
- Zelldichte verwenden Filter 620 nm
- ELISA Assay-Substrat
Galapagos für EZ Read Software Klicken und Ziehen macht die Benutzerfreundlichkeit zu einem wichtigen Merkmal:
- Erstellen Sie neue Platten-Layouts
- Fügen Sie einer Platte mehrere Assays hinzu
- Fügen Sie einer Analyse mehrere Platten hinzu
- Einfache Erstellung neuer Methoden
- Wählen Sie nur die gewünschten Daten aus
- Windows 7- und 8-Kompatibilität sowie ältere Windows OS von XP
- So einfach, dass Sie Ihre Daten nicht mehr in Excel exportieren möchten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Detektortyp | Einkanalige Silizium-Photodiode |
| Abmessungen (L x B x H) | 18 x 31.5 x 43.5 cm |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Messgeschwindigkeit | 25 Sekunden |
| Messtechnik | Extinktion |
| Plattentyp | 96-Well-Platten mit flachem, rundem und V-Boden |
| Software Type | Galapagos Software |
| Wellenlängenauswahl | Filter |
| Genauigkeit | 0,5% bei 1,0 Außendurchmesser bei 450 nm |
| Mehr anzeigen |