Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, No Weigh Format
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin im No-Weigh™ Format ist ein wasserlösliches NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält.
Marke: Thermo Scientific™ 21331
506.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Biomolekülen in Lösung.
Leistungsmerkmale:
- Aufspaltbares Analog von Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Kann Biotin-Markierungen entfernen, indem es die Bindung zwischen Spacer und Disulfid mit Reduktionsmitteln wie DTT aufspaltet
- Ideal für Experimente zur Affinitätsaufreinigung, bei denen eine effiziente Elution von immobilisierten Avidin-Supporten erforderlich ist (Aufspaltung von Disulfid-Bindungen zur Freisetzung von Proteinen)
- Der lange Spacerarm reduziert sterische Hindernisse für Bindungsinteraktionen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin | |
100 mg | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Mittlere Länge, spaltbar |
Sulfo-NHS-SS-Biotin | |
Bei 4 °C lagern. | |
Zellundurchlässig | |
Aktiv-Ester, Succinimidyl-Ester, NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.