Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotin, No-Weigh™-Format
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen in Lösung.
Marke: Thermo Scientific™ A35358
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ist ein klangkettiges Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
- Proteinmarkierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Beschriftung der Zelloberfläche: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Amin-reaktiv: Reagiert mit primären Aminen (-NH2), wie z. B. einer Seitenkette von Lysinen (K) oder Amino-Termini von Polypeptiden
- Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenz im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen
- Irreversibel: Irreversibel: Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden.
- Doppelt lang: Der Spacerarm (die dem Ziel hinzugefügte Gesamtlänge) ist 22,4 A0; dieser verlängerte Arm trägt dazu bei, die sterische Hinderung bei der Biotin-Bindung zu minimieren.
Spezifikation
10 x 1 mg | |
Raumtemperatur | |
Wasser | |
Biotin und Analoga |
Trocken lagern bei -5 bis -30 °C. | |
EZ-Link™, No-Weigh™ | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.