Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotin, No-Weigh™-Format
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ermöglicht die einfache und effiziente Biotin-Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen primären aminhaltigen Makromolekülen in Lösung.
Marke: Thermo Scientific™ 21338
234.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin ist ein klangkettiges Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
N-Hydroxysulfosuccinimid(Sulfo-NHS)-Ester von Biotin sind die am häufigsten eingesetzten Biotinylierungsreagenzien. NHS-aktivierte Biotine reagieren effizient mit primären Amingruppen (-NH2) in Puffern mit einem pH-Wert von 7 bis 9 und bilden stabile Amid-Verbindungen. Proteine, einschließlich Antikörper, weisen in der Regel mehrere primäre Amine in der Seitenkette von Lysin-(K)-Resten und dem N-Terminus jedes Polypeptids auf, die zur Markierung mit NHS-aktivierten Biotinreagenzen zur Verfügung stehen. Es sind mehrere verschiedene NHS-Biotin-Ester mit unterschiedlichen Eigenschaften und Distanzarmlängen erhältlich. Die Sulfo-NHS-Esterreagenzien sind wasserlöslich und ermöglichen Reaktionen ohne organische Lösungsmittel wie DMSO oder DMF.Leistungsmerkmale:
- Bildet eine stabile Amidbindung mit primären Aminen
- Sulfonierte Form ist wasserlöslich
Spezifikation
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Aktiv-Ester, Succinimidyl-Ester, NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
50 mg | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Lang |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.