Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Biotinylisierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit diesem sehr beliebten mittellangen (22,4 A) wasserlöslichen NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz zur Antikörper- und Zelloberflächenmarkierung.
Marke:  Thermo Scientific™ 21435
330.68 EUR gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10117773
  • 496.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Besondere Merkmale:
  • Wasserlösliches Analogon von NHS-LC-Biotin
  • Reagiert mit primären Aminen bei pH-Wert 7 bis 9 in nicht Amin-haltigen Puffern wie Borat-, Carbonat- oder Phosphatpuffern
  • Die nNegative Ladung der -SO3-Gruppe hält die Biotinylierung an der Zelloberfläche
  • Erzeugt eine Amidbindung
US-Patente 5.892.628 und 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotinylierungs-Kit
10 reactions
1 bis 10 mg
Wasser
Antikörper, Proteine
Sulfo-NHS-LC-Biotinylierungs-Kit
Ausreichend für: 10 Markierungsreaktionen, jeweils mit 1 bis 10 mg Antikörper
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 25 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen (7K MWCO), 5 ml, 10 Säulen
• HABA-Lösung, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Biotin und Avidin-Reagenzien bei -20 °C lagern Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
EZ-Link™
Biotin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic