Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Marke: Thermo Scientific™ 21335
390.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 127062-22-0 Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin ist ein wasserlösliches Biotinylierungsreagenz von mittlerer Länge für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
- Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Aminreaktiv – Reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Amino-Termini von Polypeptiden
- Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Mittlere Länge – der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) beträgt 22,4 Ångström; er bietet eine hervorragende Balance zwischen einer angemessenen Länge (minimale sterische Behinderung der Biotinbindung) und einer relativ geringen Masse.
Spezifikation
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin | |
100 mg | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Mittlere Länge |
Sulfo-NHS-LC-Biotin | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur. | |
Zellundurchlässig | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, Sulfo-NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.