Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Artikelnummer. 10321634 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10321634
Marke: Thermo Scientific™ 21425
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Biotinylisierung von Proteinaminen (z. B. von Lysinen) mit unserem kürzesten (13,5 A), wasserlöslichen NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz zur Antikörper- oder Zelloberflächenmarkierung.
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
Leistungsmerkmale:
  • Kürzerer Spacerarm als bei Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagiert mit primären Aminen bei pH-Wert 7 bis 9 in nicht aminhaltigen Puffern wie Borat-, Carbonat- oder Phosphatpuffern
  • Negative Ladung von -SO3 hält die Biotinylierung lokalisiert an der Zelloberfläche, sodass das Reagenz nicht durch die Zellmembran diffundieren kann
  • Die Wasserlöslichkeit macht schädliche organische Lösungsmittel überflüssig
US-Patente 5.892.628 und 5.872.261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Produkttyp Sulfo-NHS-Biotinylierungs-Kit
Menge 10 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 10 Markierungsreaktionen, jeweils mit 1 bis 10 mg Antikörper
• EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, 25 mg
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Zeba Spin-Entsalzungssäulen (7K MWCO), 5 ml, 10 Säulen
• HABA-Lösung, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Avidin und Fläschchen Biotinreagenz (mit Trockenmittel) bei -20 °C lagern Die restlichen Kit-Komponenten bei 4 °C lagern.
Kennzeichnungsmaßstab 1 bis 10 mg
Produktlinie EZ-Link
Löslichkeit Wasser
Marker oder Farbstoff Biotin
Labeling Target Antikörper, Proteine
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic