Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin ist ein kurzkettiges und wasserlösliches Biotinylierungs-Reagenz für die Markierung von Antikörpern, Proteinen und anderen Molekülen mit primären Aminen.
Marke: Thermo Scientific™ A39256
164.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Markieren Sie Antikörper, Proteine und andere Moleküle, die primäre Amine haben, mit Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, einem kurzkettigen, wasserlöslichen Biotinylierungsreagenz.
- Protein-Markierung: Biotinylierung von Antikörpern zur Immobilisierung, Reinigung oder Detektion mithilfe streptavidinhaltiger Harze oder Sonden
- Zelloberflächen-Markierung: Biotinylierung ausschließlich von Oberflächenproteinen ganzer Zellen, da das negativ geladene Reagenz die Zellmembran nicht durchdringt
- Amin-reaktiv - reagiert mit primären Aminen (-NH2), z. B. Lysin-Seitenketten, oder den Aminotermini von Polypeptiden
- Löslich: Eine geladene Sulfo-NHS-Gruppe erhöht die Wasserlöslichkeit des Reagenzes im Vergleich zu gewöhnlichen NHS-Ester-Verbindungen.
- Irreversibel – Bildung permanenter Amidbindungen; Spacerarm kann nicht abgespalten werden
- Sehr kurz - der Spacerarm (Gesamtlänge zum Ziel hinzugefügt) ist 13,5 Ångström und besteht nur aus der nativen Biotin-Valeriansäuregruppe.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
10 x 1 mg | |
10 x 1 mg | |
Chemische Markierung | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser | |
Kurz |
Sulfo-NHS-Biotin | |
Getrocknet lagern bei -20 °C. | |
Geeignet für Raumtemperatur oder Nasseis | |
Zellundurchlässig | |
Sulfo-NHS-Ester | |
Biotin |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.