Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-Biotin
Biotinylierung von Proteinaminen (z. B. Lysinen) mit einem einfachen, kurzen (13,5 A) NHS-Ester-Biotinylierungsreagenz, das einen membrangängigen Spacerarm zur intrazellulären Markierung enthält.
Marke: Thermo Scientific™ 20217
179.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-Biotin ist das einfachste NHS-Ester-aktivierte Biotinylierungsreagenz zur Markierung von Primäraminen (z. B. Proteinlysinen), deren Membrandurchlässigkeit es ermöglicht, für die allgemeine intrazelluläre Markierung verwendet zu werden.
Leistungsmerkmale:
- Bildet eine stabile Amidbindung
- Reagiert mit primären Aminen bei pH 7 bis 9
- Muss in DMSO oder DMF aufgelöst werden und kann dann in eine wässrige Reaktionslösung überführt werden
- Enthält einen kürzeren Spacerarm als NHS-LC-Biotin
- Dringt in Zellmembranen ein, da es nicht geladen ist
Spezifikation
NHS-Biotin | |
Getrocknet bei Raumtemperatur lagern. | |
Membrangängig | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester | |
Biotin | |
Biotin und Analoga |
100 mg | |
EZ-Link™ | |
Amin | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Kurz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.