Learn More
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation
Esculape™ Augenwaschstationen eignen sich zur ersten Hilfe bei Augenverletzungen. Mit dieser Station können Sie Augen ausspülen und Fremdkörper aus dem Auge entfernen.
Marke:  Esculape Laboratoire™ 8205201
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10617204
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Festmontage mit Wandhalterung;
  • Ergonomisch geformte Augenmuschel für durchgehendes Spülen
  • Schnellschnapp-Flaschenverschlüsse
  • Anweisungen in drei Sprachen
  • In ungeöffnetem Zustand drei Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Zum Entfernen von Partikeln oder Staub, rehydriert das Auge
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL
Augenwaschstation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ Augenwaschstation > Capacity: 2 x 500mL