Learn More
Plum™ Augenspülungsbox
Wandmontierte Augenspülkästen aus wartungsfreiem Material für leichte und schnelle Erste Hilfe bei Augenverletzungen
Marke:  Plum™ 4650
Artikelnummer. 10323513
  • 177.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Staubdichte Wandstationen aus schlagfestem Polystyrol
  • Sichtbare und sofort verfügbare Erste Hilfe
  • Schnelle und effiziente Augenspülung
  • Einfache und schnelle Montage an der Wand in der Nähe des Arbeitsplatzes
  • Kann direkt dort angebracht werden, wo das sofortige Spülen erforderlich ist
  • Mit eindeutigen Piktogrammen und Spiegel
  • Besonders geeignet für staubige und schmutzige Produktionsbereiche
  • Geeignet für mobile Arbeitsplätze
  • Spezifikation
    Spezifikation
    110 mm
    280 mm
    2 x 500 ml Plum Augenspülung
    230 mm