Learn More
Augenspülflasche
Bewahren Sie eine sterile Augenspülflasche als Nachfüllpackung für Erste-Hilfe-Sets gemäß der ACOP L74-Gesundheits- und Sicherheitsverordnung für Notfälle auf.
Marke:  Safety First E404PL1
Artikelnummer. 12424940
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der 1997 genehmigte Verhaltenskodex besagt: 'Wenn Leitungswasser für die Augenspülung nicht ohne weiteres zur Verfügung steht, sollten mindestens 1 l steriles Wasser oder sterile normale 0.9 % Kochsalzlösung in versiegelten Einwegbehältern bereitgestellt werden.'
Spezifikation
Spezifikation
Augenspülflasche
Augenwaschstation
500 ml
Enthält eine sterile Natriumchlorid-Lösung (0,9 %)
Steril
Name des Produkts
Augenspülflasche >