Learn More
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
Marke:  Micronova™ 825-34AM
45.89 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12823562
  • 48.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Micronova Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen verfügt über eine transparente braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonkleber. Dieses Band wurde mit extremer Temperaturbeständigkeit entwickelt und eignet sich ideal für die Heißversiegelung, Lötmaske für Leiterplatten, flammbeständige elektrische Isolierung, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung.
  • Transparente, braune Polyimidfolie mit druckempfindlichem Silikonklebstoff
  • Extremtemperatur-beständige Eigenschaften: -100 bis 500 °F (-70 bis 260 °C)
  • Geeignet für Anwendungen mit starker Hitze und Temperaturen unter Null
  • Saubere Entfernung von den meisten Substraten, auch nach extremer Temperaturbelastung
  • Ideal für feuerbeständige elektrische Isolierungen, Lötmasken für Leiterplatten, Heißversiegelungen, Laminierung, Kühllagerung, Lyophilisierung und Gefriertrocknung
  • Beständig gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffe, Alkohole und halogenierte Lösungsmittel
  • Auf einen Kunststoffkern gewickelt
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Silikon, Druckempfindlich
Bernsteinfarben
Tape
Reinraumband für extreme Temperaturen
Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen
Yes
-100 bis +500 °F
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.)
33 m
19,05 mm
19.05 mm
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified
Polymer
High Gloss
Polyimid
Unsteril
MicronovaTM P52W Tape Dispenser
48/Cs.
-73°bis +260 °C
36 yd.
0,75 in.
0.75 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048353-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number825-34AM
Chargennummer044763-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/08/2024 Catalog Number825-34AM
Chargennummer042410-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/02/2024 Catalog Number825-34AM
Chargennummer041862-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/01/2024 Catalog Number825-34AM
Chargennummer041057-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog Number825-34AM
Name des Produkts
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen > Reinraumband für extreme Temperaturen, Polyimid, 3 in. Kunststoffkern, bernsteinfarben, 0,75 in. breit