Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezifische leichte Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05432158
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10624392
  • 355.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen leichten Lösungsmitteln
  • Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Fritte P0
NS 60/46