Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel
Artikelnummer. p-7222482
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10654582
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05433137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen schweren Lösungsmitteln
  • Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Fritte P0
Standard-Konusverbindung NS 45/40