Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezielle schwere Lösungsmittel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen schweren Lösungsmitteln
- Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Fritte P0 |
| Standard-Konusverbindung | NS 60/46 |