Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen Porosität 0
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05405243
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Extraktionshülsen
- Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
150 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
0 |