Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05431202
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10243911
  • 53.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionshülsen
  • Glaseinsatz mit Bohrungen für Feststoffe
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Borosilicate Glass (3.3)