Learn More
Asecos™ Extraktionsmodul
Artikelnummer. 15816234 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sicherheitslagerschränke
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15816234
Marke: Asecos™ 8678
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die technische Belüftung von bis zu 4 Sicherheitsschränken.
  • Zur Wandbefestigung
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Mit Abluftüberwachung
  • CE-konform
  • Explosionsgeschützt, ATEX-Kennzeichnung: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 375 x 600 x 600 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Technische Belüftung
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherheitslagerschränke
Gewicht (metrisch) 25 kg
Material Stahl
Produkttyp Exhaust Air Unit