Learn More
Azpack™ Polystyrol-Behälter mit besonders weiter Öffnung
Artikelnummer. 11368103
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
180 ml
Durchmesser (metrisch):
45 mm
68 mm
Höhe (metrisch):
35 mm
75 mm
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mit Polyethylen-Druckverschluss. Die Azpack™ Polystyrolbehälter mit besonders weiter Öffnung sind kristallklar für eine gute Sicht auf den Inhalt.
ulliAus Polystyrol/liliKonische Seitenwände/liliBesonders weite Öffnung/liliMit gut abdichtetem Polyethylen-Deckel/li/ul
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 40 ml
Farbe Durchsichtig
Enthält Deckel
Material Polystyrol
Menge 25/Packung
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 35 mm
Produkttyp Behälter
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Aufsteckkappe