Learn More
Memmert™ Erweiterung der DAkkS Werkskalibrierung von SN160
Erweiterung der DAkkS Werkskalibrierung von Memmert Sterilisatoren um eine weitere frei wählbare Temperatur.
Marke: Memmert™ SN160E39697
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Erweiterung der DAkkS-Kalibrierung im Memmert Werk um einen weitere frei wählbare Temperatur nach Methode C (DKD-R 5-7)
Spezifikation
Sterilisator SN160 | |
Erweiterung der Werkskalibrierung |