Learn More
Fisherbrand™ Extra lange Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11977734 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Gestell mit abnehmbarem Deckel
Packungsgröße:
1000 Stück
1632 Stück
Artikelnummer. 11977734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die extra langen Spitzen eignen sich optimal für schwer erreichbare Proben
  • Einfaches Erreichen des Bodens von langen Röhrchen
  • Minimierung der Pipettenkontamination durch Verhinderung des Kontaktes des Pipettenschaftes mit dem Röhrchen oder Gefäß
  • Naturfarben
  • Durch unabhängiges Labor zertifiziert: nicht steril: RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei; steril: Frei von RNase, DNase, DNA, Keimen, PCR-Inhibitoren, Pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 3.6 Zoll
Länge (metrisch) 91 mm
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren
Format Bulk
Spitzenform Universal
Verpackung BP
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen